2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR314003-1G OR314003-250MG OR314003-5G
APOSOR314003-1GEA 557 EUR
APOSOR314003-1G APOSOR314003-250MG APOSOR314003-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Formula: C₁₅H₁₃ClO
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11210879
Núm. CAS: 62006-19-3