1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine Hydrochloride
OR314005-1G OR314005-250MG OR314005-5G
APOSOR314005-1GEA 150 EUR
APOSOR314005-1G APOSOR314005-250MG APOSOR314005-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₉Cl₂N·ClH
MW: 226.531 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18705305
Núm. CAS: 321318-36-9