2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Iodo-2-methylpyridin-3-ol
OR314076-1G OR314076-250MG OR314076-5G
APOSOR314076-1GEA 200 EUR
APOSOR314076-1G APOSOR314076-250MG APOSOR314076-5G
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine
Formula: C₆H₆INO
MW: 235,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044376
Núm. CAS: 848952-39-6