6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-iodo-5-hydroxypyridine, 6-Chloro-4-iodopyridin-3-ol
OR314078-1G
APOSOR314078-1GEA 77 EUR
APOSOR314078-1G
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃ClINO
MW: 255,441 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977445
Núm. CAS: 877133-58-9