(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR315003-1G OR315003-5G OR315003-10G
APOSOR315003-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315003-1G APOSOR315003-5G APOSOR315003-10G
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Pto. de fusión: 94…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211275
Núm. CAS: 130931-83-8