5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR315095-1G OR315095-250MG OR315095-5G
APOSOR315095-1GEA 60.9 EUR
APOSOR315095-1G APOSOR315095-250MG APOSOR315095-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Formula: C₅H₄BrClN₂O
MW: 223,455 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18250187
Núm. CAS: 89283-94-3