6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315103-1G OR315103-250MG
APOSOR315103-1GEA 1060 EUR
APOSOR315103-1G APOSOR315103-250MG
6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid 95%
6-Hydroxy-5-methylpyridin-3-ylboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
MW: 152,944 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18909517
Núm. CAS: 1356087-46-1