3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR315109-1G OR315109-250MG OR315109-5G
APOSOR315109-1GEA 136 EUR
APOSOR315109-1G APOSOR315109-250MG APOSOR315109-5G
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrIN
MW: 297,919 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227150
Núm. CAS: 1008361-77-0