7-Chloro-1-indanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Chlorindan-1-on
OR315162-1G OR315162-5G
APOSOR315162-1GEA 56.7 EUR
APOSOR315162-1G APOSOR315162-5G
7-Chloro-1-indanone
7-Chloro-1-indanone
Formula: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796576
Núm. CAS: 34911-25-6