2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR315172-25G OR315172-5G
APOSOR315172-25GEA 24.8 EUR
APOSOR315172-25G APOSOR315172-5G
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride
Formula: C₄H₈N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08456816
Núm. CAS: 50846-36-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III