N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315192-1G OR315192-25G OR315192-5G
APOSOR315192-1GEA 191 EUR
APOSOR315192-1G APOSOR315192-25G APOSOR315192-5G
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide
Formula: C₅H₅BrN₂OS·BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921811
Núm. CAS: 1354359-55-9