Phenylcyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Phenyl Cyanate
OR315259-1G OR315259-5G
APOSOR315259-1GEA 43.5 EUR
APOSOR315259-1G APOSOR315259-5G
Phenylcyanate
Phenylcyanate
Formula: C₇H₅NO
MW: 119,121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973644
Núm. CAS: 1122-85-6