6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315304-1G OR315304-250MG
APOSOR315304-1GEA 504 EUR
APOSOR315304-1G APOSOR315304-250MG
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Formula: C₇H₃BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406141
Núm. CAS: 1243389-57-2