Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315313-1G OR315313-100MG OR315313-250MG
APOSOR315313-1GEA 302 EUR
APOSOR315313-1G APOSOR315313-100MG APOSOR315313-250MG
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate 98%
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate
Formula: C₈H₈BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698334
Núm. CAS: 1214346-74-3