3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR315527-1G OR315527-5G
APOSOR315527-1GEA 0 EUR
APOSOR315527-1G APOSOR315527-5G
3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
Formula: C₃Cl₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033774
Núm. CAS: 873-41-6