(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315595-1G OR315595-250MG
APOSOR315595-1GEA 261 EUR
APOSOR315595-1G APOSOR315595-250MG
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,262 g/mol
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321293
Núm. CAS: 134003-84-2