Diphenylphosphinostyrene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diphenyl(4-vinylphenyl)phosphine
OR315714-10G OR315714-1G OR315714-5G
APOSOR315714-10GEA 161 EUR
APOSOR315714-10G APOSOR315714-1G APOSOR315714-5G
Diphenylphosphinostyrene
Diphenylphosphinostyrene
Formula: C₂₀H₁₇P
MW: 288,323 g/mol
Pto. de fusión: 75…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038139
Núm. CAS: 40538-11-2