Adamantane-1-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Adamantanecarboxaldehyde
OR315781-1G OR315781-250MG
APOSOR315781-1GEA 139 EUR
APOSOR315781-1G APOSOR315781-250MG
Adamantane-1-carboxaldehyde
Adamantane-1-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031698
Núm. CAS: 2094-74-8