2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR315851-1G OR315851-250MG OR315851-5G
APOSOR315851-1GEA 487 EUR
APOSOR315851-1G APOSOR315851-250MG APOSOR315851-5G
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32669831
Núm. CAS: 2514953-07-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR