3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR315856-1G OR315856-250MG
APOSOR315856-1GEA 654 EUR
APOSOR315856-1G APOSOR315856-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Formula: C₈H₈OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22032411
Núm. CAS: 1369114-08-8