3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315859-1G OR315859-250MG
APOSOR315859-1GEA 574 EUR
APOSOR315859-1G APOSOR315859-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile
Formula: C₈H₇NS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30074923
Núm. CAS: 1482683-77-1