6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315866-1G OR315866-250MG
APOSOR315866-1GEA 632 EUR
APOSOR315866-1G APOSOR315866-250MG
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255567
Núm. CAS: 208111-24-4