5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR315867-1G OR315867-250MG
APOSOR315867-1GEA 493 EUR
APOSOR315867-1G APOSOR315867-250MG
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13689136
Núm. CAS: 188918-74-3