5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR315868-1G
OR315868-250MG
OR315868-5G
APOSOR315868-1GEA
464
EUR
APOSOR315868-1G
APOSOR315868-250MG
APOSOR315868-5G
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₉H₉NO MW: 147,174 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18255592 Núm. CAS: 1211589-30-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...