1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR315870-1G OR315870-250MG OR315870-5G
APOSOR315870-1GEA 464 EUR
APOSOR315870-1G APOSOR315870-250MG APOSOR315870-5G
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18254232
Núm. CAS: 188918-75-4