6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR315871-1G OR315871-5G
APOSOR315871-1GEA 226 EUR
APOSOR315871-1G APOSOR315871-5G
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255574
Núm. CAS: 1032527-28-8