2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315872-1G OR315872-250MG
APOSOR315872-1GEA 545 EUR
APOSOR315872-1G APOSOR315872-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255582
Núm. CAS: 921760-70-5