3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315877-1G OR315877-500MG
APOSOR315877-1GEA 1060 EUR
APOSOR315877-1G APOSOR315877-500MG
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23705580
Núm. CAS: 872274-09-4