Methyl 4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315881-1G OR315881-250MG
APOSOR315881-1GEA 574 EUR
APOSOR315881-1G APOSOR315881-250MG
Methyl 4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₀O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32689351
Núm. CAS: 2111296-73-0