Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315882-1G OR315882-250MG
APOSOR315882-1GEA 574 EUR
APOSOR315882-1G APOSOR315882-250MG
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₉BrO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32689352
Núm. CAS: 2514953-04-7