3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315883-1G OR315883-250MG OR315883-5G
APOSOR315883-1GEA 574 EUR
APOSOR315883-1G APOSOR315883-250MG APOSOR315883-5G
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde 95%
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₈H₈OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22070104
Núm. CAS: 29481-31-0