2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315886-1G
OR315886-250MG
APOSOR315886-1GEA
574
EUR
APOSOR315886-1G
APOSOR315886-250MG
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formula:
C₈H₈O₂S MW: 168.213 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD32689354 Núm. CAS: 2104675-28-5 |