tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR316008-250MG OR316008-1G OR316008-5G
APOSOR316008-250MGEA 87 EUR
APOSOR316008-250MG APOSOR316008-1G APOSOR316008-5G
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Formula: C₈H₁₆O₃
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210055
Núm. CAS: 206996-51-2