(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-L-Homoserine lactone, Boc-Hse-Lactone
OR316009-1G OR316009-5G
APOSOR316009-1GEA 55.1 EUR
APOSOR316009-1G APOSOR316009-5G
(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
(S)-(-)-α-(N-t-BOC-Amino)-γ-Butyrolactone
Formula: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973958
Núm. CAS: 40856-59-5