D-Cyclohexylglycinol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: D-CHG-OL
OR316024-1G OR316024-250MG
APOSOR316024-1GEA 46.4 EUR
APOSOR316024-1G APOSOR316024-250MG
D-Cyclohexylglycinol
D-Cyclohexylglycinol
Formula: C₈H₁₇NO
MW: 143,227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112588
Núm. CAS: 85711-13-3