D-Norleucinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(-)-2-Amino-1-hexanol, (R)-2-Aminohexan-1-ol
OR316035-1G
OR316035-5G
APOSOR316035-1GEA
121
EUR
APOSOR316035-1G
APOSOR316035-5G
D-Norleucinol 97%
D-Norleucinol
Formula:
C₆H₁₅NO Pto. Ebullición: 216…218 °C Pto. de fusión: 40…44 °C Pto. de inflamación: 99,44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683227 Núm. CAS: 80696-28-2 |