trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR316064-1G OR316064-250MG
APOSOR316064-1GEA 835 EUR
APOSOR316064-1G APOSOR316064-250MG
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19230166
Núm. CAS: 184368-70-5