(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, (S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
OR316088-10G OR316088-25G
APOSOR316088-10GEA 82.8 EUR
APOSOR316088-10G APOSOR316088-25G
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₉NO₄
MW: 241,284 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11099673
Núm. CAS: 1129634-44-1