4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3161-1G OR3161-250MG
APOSOR3161-1GEA 33.5 EUR
APOSOR3161-1G APOSOR3161-250MG
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₅BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741438
Núm. CAS: 938063-51-5