6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31655-1G OR31655-250MG
APOSOR31655-1GEA 325 EUR
APOSOR31655-1G APOSOR31655-250MG
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₄BrIN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09749987
Núm. CAS: 1000341-73-0