3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR31658-1G OR31658-5G
APOSOR31658-1GEA 116 EUR
APOSOR31658-1G APOSOR31658-5G
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene
Formula: C₉H₆BrClS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07787461
Núm. CAS: 17512-61-7
UN: 3261
ADR: 8,III