4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR317025-1G OR317025-5G
APOSOR317025-1GEA 59.6 EUR
APOSOR317025-1G APOSOR317025-5G
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₅BrN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835119
Núm. CAS: 22276-99-9