4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317045-1G OR317045-250MG OR317045-500MG
APOSOR317045-1GEA 0 EUR
APOSOR317045-1G APOSOR317045-250MG APOSOR317045-500MG
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Formula: 2C₈H₁₅NO·C₂H₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105786
Núm. CAS: 1523606-46-3