Methyl cis-3-Amino-cyclobutanecarboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR317056-1G OR317056-5G
APOSOR317056-1GEA 102 EUR
APOSOR317056-1G APOSOR317056-5G
Methyl cis-3-Amino-cyclobutanecarboxylate hydrochloride
Methyl cis-3-Amino-cyclobutanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11099895
Núm. CAS: 1212304-86-3