2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: α-Cyclobutylglycine
OR317072-1G OR317072-5G
APOSOR317072-1GEA 163 EUR
APOSOR317072-1G APOSOR317072-5G
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264350
Núm. CAS: 28024-69-3