Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: cis-Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylate
OR317090-1G
APOSOR317090-1GEA 45.1 EUR
APOSOR317090-1G
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,273 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20922913
Núm. CAS: 142733-63-9