Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR317091-1G OR317091-10G OR317091-5G
APOSOR317091-1GEA 290 EUR
APOSOR317091-1G APOSOR317091-10G APOSOR317091-5G
Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate 97%
Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20922770
Núm. CAS: 1138480-98-4