7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317098-1G OR317098-5G
APOSOR317098-1GEA 0 EUR
APOSOR317098-1G APOSOR317098-5G
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane
Formula: C₁₃H₂₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584466
Núm. CAS: 240401-28-9