Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR317101-1G OR317101-500MG OR317101-250MG
APOSOR317101-1GEA 155 EUR
APOSOR317101-1G APOSOR317101-500MG APOSOR317101-250MG
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18483114
Núm. CAS: 63485-51-8