3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzyl azetidin-3-ylcarbamate hydrochloride
OR317159-1G OR317159-5G
APOSOR317159-1GEA 85.7 EUR
APOSOR317159-1G APOSOR317159-5G
3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂·ClH
MW: 242,702 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101353
Núm. CAS: 1203099-07-3